Key Documents
31146-M
Sigma-Aldrich
Ácido bórico
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., buffer substance, ≥99.8%
About This Item
Fórmula lineal:
H3BO3
Número de CAS:
Peso molecular:
61.83
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
38120104
ID de la sustancia en PubChem:
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
presión de vapor
2.6 mmHg ( 20 °C)
Análisis
≥99.8%
impurezas
≤0.005% insoluble in methanol
≤0.05% with methanol-HCl non-volat. matter
pH
3.6-4.0 (20 °C, 4%)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤3 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
trazas de catión
As: ≤0.00005%
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0001%
Mg: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
cadena SMILES
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Clave InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Boric acid is a very weak acid, having pH in the range of 3.6-4.0. Coulometric method for the determination of boric acid has been reported.
Otras notas
Important notice
This product will be phased out towards early 2019. There is a replacement product available : 31146
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
L Romano et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 55(1), 110-114 (2004-12-03)
There is very little information, to date, on the antifungal activity of bergamot oil. In this study, we investigated the in vitro activity of three bergamot oils (natural essence, furocoumarin-free extract and distilled extract) against clinically relevant Candida species. We