264156-M
Caspase-3 Inhibitor II
InSolution
Sinónimos:
InSolution Caspase-3 Inhibitor II, Z-D(OMe)E(Ome)VD(OMe)-FMK
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solution
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
clear very faintly yellow
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
caspase-3, caspase-6, caspase-7, caspase-8, caspase-10
Advertencia
Secuencia
Forma física
Reconstitución
Nota de análisis
Otras notas
Schlegel, J., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 1841.0
Nicholson, D.W., et al. 1995. Nature376, 37.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - (refers to pure substance)