218735
Caspase Inhibitor II
The Caspase Inhibitor II, also referenced under CAS 147837-52-3, controls the biological activity of Caspase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinónimos:
Caspase Inhibitor II, Ac-VAD-CHO
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
DMSO: 150 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N([C@@H](CC(=O)O)C=O)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)C(C)C)C
InChI
1S/C14H23N3O6/c1-7(2)12(16-9(4)19)14(23)15-8(3)13(22)17-10(6-18)5-11(20)21/h6-8,10,12H,5H2,1-4H3,(H,15,23)(H,16,19)(H,17,22)(H,20,21)/t8-,10-,12-/m0/s1
Clave InChI
BGFYQRSQECIBIB-PEXQALLHSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
pan-caspase
Advertencia
Secuencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable