1.93669
Lead(II) nitrate
EMPLURA®
Sinónimos:
Lead(II) nitrate
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
EMPLURA®
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Pb](O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-]
InChI
1S/2NO3.Pb/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
Clave InChI
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Órganos de actuación
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)