172104
Anaphase-Promoting Complex Inhibitor, TAME
The Anaphase-Promoting Complex Inhibitor, TAME, also referenced under CAS 1784-03-8, controls the biological activity of Anaphase-Promoting Complex. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinónimos:
Anaphase-Promoting Complex Inhibitor, TAME, TAME hydrochloride, APC/C Inhibitor I, APC/C-Cdc20 Interaction Inhibitor I, Cyclosome Inhibitor I
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(NC(CCC[N+H]=C(N)N)C(=O)OC)c1ccc(cc1)C.[Cl-]
InChI
1S/C14H22N4O4S.ClH/c1-10-5-7-11(8-6-10)23(20,21)18-12(13(19)22-2)4-3-9-17-14(15)16;/h5-8,12,18H,3-4,9H2,1-2H3,(H4,15,16,17);1H
Clave InChI
JIQFFACVQXXHMY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Zeng, X., et al. 2010. Cancer Cell18, 382.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable