14-801-M
Tec Protein, activated, 10 µg
Autoactivated by incubating with Mg/ATP, excess ATP & MgAc removed by gel filtration.
About This Item
origen biológico
human
Nivel de calidad
100
300
mol peso
Mw 57 kDa
fabricante / nombre comercial
Upstate®
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Información sobre el gen
human ... TEC(100124696)
Descripción general
N-terminal 6His-tagged, recombinant, human Tec amino acids 174-end. Autoactivated by incubating with Mg/ATP, excess ATP and MgAc removed by gel filtration.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Protein Target: Tec
Envase
Also available in 250μg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-801M when ordering the 250μg size.
Forma física
50 mM Tris/HCl pH7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol, 5 mM β-glycerophosphate, 1 mM Na3VO4. Frozen solution.
Otras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable