1.18457
Cyanide Test Refill pack
for use with MCOLORTEST®
Sinónimos:
Cyanide Visual Test Kit Refills
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
Características
refill
Nivel de calidad
analitos específicos
cyanide
compatibilidad
for use with MCOLORTEST®
método de detección
colorimetric
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
When the reagents of a MQuant® test (formally MColortest®) are used up, the kit can be replenished by ordering the appropriate refill pack. Refill packs are available for a range of test kits, making it a particularly economical and ecological system.
This refill pack contains all reagents for the MQuant® test kits 1.14798, 1.14429, and 1.14417 for the colometric evaluation of cyanide.
This refill pack contains all reagents for the MQuant® test kits 1.14798, 1.14429, and 1.14417 for the colometric evaluation of cyanide.
for 114798, 114429, 114417 MQuant®
Información legal
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Respiratory Tract
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
96.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
36 °C