1.17942
Phosphate Test Strips, reflectometric
0.1-5.0 mg/L (PO₄³⁻), for use with RQflex 10 Plus
About This Item
Productos recomendados
product name
Phosphate Test, reflectometric, 0.1-5.0 mg/L (PO43-), for use with RQflex® 10 Plus
descripción
quantitative
Nivel de calidad
analitos específicos
phosphate
intervalo de medida
0.1-5.0 mg/L (PO43-)
compatibilidad
for use with RQflex® 10 Plus
método de detección
reflectometric
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Nota de análisis
- standard 1
0.4 - 0.6 mg/l - standard 21.7 - 2.3 mg/l - standard 33.5 - 4.5 mg/l
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1