1.13363
Trifluoroacetic acid-D1
deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv™
Sinónimos:
Trifluoroacetic acid-D1
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
11 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
técnicas
NMR: suitable
impurezas
≤0.05% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
bp
71 °C/1013 hPa
mp
-15 °C
densidad
1.49 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
FC(F)(F)C(=O)O[2H]
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)/i/hD
Clave InChI
DTQVDTLACAAQTR-DYCDLGHISA-N
Descripción general
Nota de análisis
Water (K. Fischer, H₂O + D₂O): ≤ 0.05 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3