1.09930
Potassium permanganate solution
c(KMnO₄) = 0,002 mol/l (0.01 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®®
About This Item
Productos recomendados
product name
Potassium permanganate solution, for 1000 ml, c(KMnO₄) = 0,002 mol/l (0.01 N) Titrisol®
Nivel de calidad
Línea del producto
Titrisol®
formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Redox Reactions
concentración
0.002 M
técnicas
titration: suitable
pH
7.3 (20 °C in H2O)
densidad
1.002 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
Información legal
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable