1.09828
Fosfato de potasio dibasic
low in sodium, EMPROVE® API, Ph. Eur., BP, USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Fosfato de dipotasio, Hidrogenofosfato de dipotasio, sec -Fosfato de potasio
About This Item
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
GMP
Halal
Kosher
Agency
BP
Ph. Eur.
USP
Línea del producto
EMPROVE® API
formulario
crystalline
impurezas
low in endotoxins
aplicaciones
clinical nutrition
enterals
parenterals
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-25°C
cadena SMILES
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Descripción general
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicación
Envase
1.09828.1000 // 1kg // PE bottle
1.09828.9013 // 12kg // PE bag (in PE pail)
1.09828.9027 // 25kg // PE bag (in PE drum)
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable