Documentos clave
1.09762
Supelco
Silicon oil 550
for gas chromatography
About This Item
Código UNSPSC:
12352310
Nivel de calidad
temp. de autoignición
>400 °C (DIN 51794)
mp
<-35 °C
temperatura de transición
flash point 270 °C
densidad
1.07 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
no temp limit
Nota de análisis
Thermogravimetry (thermogravimetric): 2 % lost of weight over 230°C
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
518.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
270 °C