1.09093
AFB-Fluor
Staining kit for fluorescence-microscopic detection of acid fast bacteria
formulario
liquid
DIV
for in vitro diagnostic use
aplicaciones
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
The kit is sufficient for up to 300 applications. It is an IVD product and CE-certified, thus it can be used in diagnostic applications. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Nota de análisis
Mycobacteria: reddish/greenish
Background: dark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3