Documentos clave
1.07365
Supelco
Lead
foil for analysis about 0.25 mm thick EMSURE®
Sinónimos:
Lead
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Pb
Número de CAS:
Peso molecular:
207.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141723
Número índice de la CE:
231-100-4
NACRES:
NA.21
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Formulario
solid
impurezas
≤0.001% Ag (Silver)
≤0.001% Fe (Iron)
≤0.002% Cu (Copper)
≤0.002% Ni (Nickel)
≤0.01% As (Arsenic)
≤0.01% Sb (Antimony)
≤0.020% Sn (Tin)
≤0.05% Bi (Bismuth)
bp
1740 °C/1013 hPa
mp
327 °C
densidad
11.3 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
Clave InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Ag (Silver): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.01 %
Bi (Bismuth): ≤ 0.05 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Ni (Nickel): ≤ 0.002 %
Sb (Antimony): ≤ 0.01 %
Sn (Tin): ≤ 0.020 %
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)