1.04179
Brilliant cresyl blue zinc chloride double salt
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
composición
Dye, ≥60% spectrophotometric assay
pH
5.5 (20 °C, 5 g/L in H2O)
mp
195-198 °C
solubilidad
30 g/L
densidad aparente
560 kg/m3
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Zn-2](Cl)(Cl)(Cl)Cl.N(CC)(CC)c4cc5[o+]c6c(nc5cc4)cc(c(c6)N)C.N(CC)(CC)c1cc2[o+]c3c(nc2cc1)cc(c(c3)N)C
InChI
1S/2C17H20N3O.4ClH.Zn/c2*1-4-20(5-2)12-6-7-14-16(9-12)21-17-10-13(18)11(3)8-15(17)19-14;;;;;/h2*6-10H,4-5,18H2,1-3H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
Clave InChI
SIHASHFMDFXGSX-UHFFFAOYSA-J
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Identity
- UV/VIS-Spectrum:
passes test
- Zinc: passes test
Absorption maximum λ max (ethanol 50 %): 623 - 628 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; ethanol 50 %): ≥ 1500
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 5 %
Suitability for microscopy: passes test
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable