1.02051
Chemizorb® Powder
Absorbent for spilled liquids
Sinónimos:
Absorbents for liquid spillages, Spillages, absorbents for, Hazardous liquid spillages, absorbents for, Absorbant for spilled liquids
Formulario
solid
tamaño de partícula
<0.1 mm (>=85%)
pH
9-10 (25 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
densidad
2.3 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
120 kg/m3
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
pH-value (10 %; water): 9 - 11
Bulk density: about 18
Particle size (< 0.1 mm): ≥ 85 %
Water absorption capacity: about 200
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable