1.01597
AFB-Fluor phenol-free
Staining kit for the examination of acid-fast bacteria with fluorescence microscopy (Auramin-Rhodamine staining)
About This Item
Nivel de calidad
DIV
for in vitro diagnostic use
técnicas
microbe id | staining: suitable
aplicaciones
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
método de detección
fluorometric (microscopy)
temp. de almacenamiento
15-25°C
Categorías relacionadas
Descripción general
The kit is sufficient for up to 60-65 preparations and is an IVD / CE registered product. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Nota de análisis
Mycobacteria: red-orange/yellow-green
Background: dark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3