07-543
Anti-p19 ARF Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
Anti-ARF, Anti-CDK4I, Anti-CDKN2, Anti-CMM2, Anti-INK4, Anti-INK4A, Anti-MLM, Anti-MTS-1, Anti-MTS1, Anti-P14, Anti-P14ARF, Anti-P16, Anti-P16-INK4A, Anti-P16INK4, Anti-P16INK4A, Anti-P19, Anti-P19ARF, Anti-TP16
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
rat, mouse
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Cdkn2A(12578)
rat ... Cdkn2A(25163)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Positive Antigen Control: Catalog #12-301, non-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for mingels.
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable