07-502
Anti-p67-phox (mouse) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
67 kDa neutrophil oxidase factor, NADPH oxidase activator 2, Neutrophil NADPH oxidase factor 2, chronic granulomatous disease, autosomal 2, neutrophil cytosol factor 2, neutrophil cytosolic factor 2, neutrophil cytosolic factor 2 (65kD, chronic granuloma
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse, rat
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Ncf2(17970)
rat ... Ncf2(364018)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Oxidative Stress
Calidad
Western Blot Analysis: 0.5-2.0 µg/mL of this antibody detected p67-phox in RIPA lysates from RAW 264.7 cells.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Rat brain tissue, RAW 264.7 cell lysate.
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1