07-225
Anti-TrkB Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
BDNF/NT-3 growth factors receptor, Neurotrophic tyrosine kinase receptor type 2, TrkB tyrosine kinase, neurotrophic tyrosine kinase receptor, type 2, tyrosine kinase receptor B
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse, rat
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NTRK2(4915)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Calidad
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this antibody detected TrkB in mouse brain membrane protein preparations.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Brain tissue.
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1