07-2119
Anti-phospho-RalA Antibody (Ser194)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Ras-related protein Ral-A
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
rat (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology)
técnicas
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer194)
Información sobre el gen
human ... RALA(5898)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected phospho-RalA in PANC10.05 cell lysate. Peptide inhibition was observed with the addition of phospho peptides but not with the addition of non-phospho peptides.
Descripción de destino
Nota de análisis
PANC10.05 cell lysate
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable