07-1590
Anti-phospho Histone H2A.X Antibody (Tyr142)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Histone H2A.x, H2a/x
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
dot blot: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
Información sobre el gen
human ... H2AX(3014)
mouse ... H2Ax(15270)
rat ... H2Ax(500987)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected phospho Histone H2A.X (Tyr142) in colcemid treated HeLa cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable