06-926
Anti-p70 S6 Kinase (S6K) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
RPS6KB1, PS6K, S6K, S6K1, STK14A, p70(S6K)-alpha, p70-S6K, p70-alpha, ribosomal protein S6 kinase, 70kDa
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
rat, human, mouse
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... POTEM(641455)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Positive Antigen Control: Catalog #12-305, 3T3/A31 lysate. Add 2.5 μL of 2-mercapto-ethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1