05-503-I
Anti-LacI Antibody, clone 9A5
clone 9A5, from mouse
Sinónimos:
Lactose operon repressor
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
9A5, monoclonal
reactividad de especies
E. coli
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Escherichia coli K12 ... Laci(945007)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Secondary & Control Antibodies
Epitope Tags
Calidad
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected LacI in 10 µg of Rosetta BL21 (DE3) E. Coli cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Rosetta BL21 (DE3) competent E. Coli cell lysate.
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable