05-385
Anticuerpo anti-talina (humano), clon TA205
clone TA205, Upstate®, from mouse
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
TA205, monoclonal
reactividad de especies
rabbit, human, mouse
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TLN1(7094)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Metabolismo
Fisiología del músculo
Calidad
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable