04-1578
Anti-Bruton′s tyrosine kinase (Btk) Antibody, clone 10D11
clone 10D11, from mouse
Sinónimos:
Agammaglobulinaemia tyrosine kinase, B-cell progenitor kinase, Bruton agammaglobulinemia tyrosine kinase, Bruton tyrosine kinase, dominant-negative kinase-deficient Brutons tyrosine kinase, tyrosine-protein kinase BTK
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
10D11, monoclonal
reactividad de especies
rat, human
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BTK(695)
Descripción general
Especificidad
A higher molecular weight protein may be detected, which is thought to be a phosphorylated species of Btk or a related protein.
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Immunological Signaling
Calidad
Western Blot Analysis: 0.05- 1 µg/mL of this antibody detected Btk on 10 µg of Raji cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Raji cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable