Documentos clave
03-34-0035
Sigma-Aldrich
H-Gly-Arg-Gly-Asp-Ser-Pro-OH
Shown to inhibit fibronectin binding to platelet-binding sites.
Sinónimos:
H-Gly-Arg-Gly-Asp-Ser-Pro-OH, GRGDSP
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H37N9O10
Peso molecular:
587.58
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white to off-white
solubilidad
5% acetic acid: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Shown to inhibit fibronectin binding to platelet-binding sites.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
fibronectin binding
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Otras notas
Pierschbacher, M.D., and Ruoslahti, E. 1984. Nature309, 30.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable