03-0134-00
SMC® Mouse IL-10 Discovery Immunoassay Kit
Sinónimos:
mouse IL 10 immunoassay kit, mouse IL-10 Single Molecule Counting Kit, mouse IL-10 ultra-sensitive immunoassay, mouse Interleukin 10 immunoassay kit
About This Item
Productos recomendados
reactividad de especies
mouse
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
SMC®
assay range
accuracy: 80-120%
(minimum of 10 samples spiked with acceptable recovery)
técnicas
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
Descripción general
Aplicación
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Componentes
Mouse IL-10 Coating Antibody
Assay Plate
10X PBS
Blocking Buffer
Standard Diluent
Mouse IL-10 Detection Antibody
Mouse IL-10 Standard
SMC® Mouse IL-10 Immunoassay Kit Instructions
10X Wash Buffer
Buffer C
Elution Buffer B
Nota de análisis
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1