Merck
999983C
Avanti
16:0-18:1 Diether PC
Avanti Research - A Croda Brand 999983C
Sinónimos:
1-O-hexadecanyl-2-O-(9Z-octadecenyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C42H86 NO6 P
Número de CAS:
Peso molecular:
732.11
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (999983C-10mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 999983C
concentración
10 mg/mL (999983C-10mg)
tipo de lípido
phospholipids
cardiolipins
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C42H86NO6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-23-25-27-29-31-33-35-38-47-42(41-49-50(44,45)48-39-36-43(3,4)5)40-46-37-34-32-30-28-26-24-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20,22,42H,6-19,21,23-41H2,1-5H3/b22-20-/t42-/m1/s1
Clave InChI
UKMFPLRYBOOPKL-VHONOUADSA-N
Descripción general
16:0-18:1 Diether PC or 1-O-hexadecanyl-2-O-(9Z-octadecenyl)-sn-glycero-3-phosphocholine is a class of glycerophospholipids that have hexadecane and octadecene chains attached to the sn-1 and sn-2 positions of the glycerol backbone respectively by ether bonds. It has choline as the alcohol moiety, attached to the phosphate group. Ether lipids contribute to one fifth of the total phospholipids in mammals. They are abundantly present in the brain, spleen, heart and white blood cells. Ether lipids are components of biological membrane structure.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Ether lipids influence membrane fluidity and membrane fusion. They are known to be efficient antioxidant, present inside our body and helps in reducing oxidative stress. Studies show that ether lipids are associated with cell differentiation and cellular signaling.
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (999983C-10mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)