890808P
Avanti
22:0 Trehalose
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
D-(+)-trehalose 6,6′-dibehenate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 25 mg (890808P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (890808P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
aplicaciones
vaccine development
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@H]([C@@H](COC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)O[C@H](O[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@@H]1O)[C@@H]2O)[C@@H]2O
Clave InChI
ZLJJDBSDZSZVTF-LXOQPCSCSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
890808P-5MG | 4061835534050 |
890808P-25MG | 4061835534043 |