870857P
Avanti
24:0(d4) carnitine
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Sinónimos:
Tetracosanoyl (9,9,10,10-d4) L-carnitine
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (870857P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCC([2H])(C(CCCCCCCCCCCCCC)([2H])[2H])[2H])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C31H61NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-31(35)36-29(27-30(33)34)28-32(2,3)4/h29H,5-28H2,1-4H3/t29-/m1/s1/i18D2,19D2
Clave InChI
YDUFZFUYBBPVLJ-AIZYUZNISA-N
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)