870736P
Avanti
18:2 (n6) Coenzyme A
Avanti Research™ - A Croda Brand 870736P, powder
Sinónimos:
(9Z,12Z-octadecadienoyl) Coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (870736P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 870736P
aplicaciones
lipidomics
tipo de lípido
coenzymes
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C39H66N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-30(48)67-23-22-41-29(47)20-21-42-37(51)34(50)39(2,3)25-60-66(57,58)63-65(55,56)59-24-28-33(62-64(52,53)54)32(49)38(61-28)46-27-45-31-35(40)43-26-44-36(31)46;;;/h8-9,11-12,26-28,32-34,38,4
Clave InChI
SWGFKEKFDABKFK-WNPBHWCZSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Envase
Información legal
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)