Merck
870624P
Avanti
Azo Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinónimos:
(E)-4-(4-((4-butylphenyl)diazenyl)phenyl)butanoyl Coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C41H67N12O17P3S
Número de CAS:
Peso molecular:
1125.03
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensayo
99% (TLC)
Formulario
powder
envase
1 ea of 1 mg (870624P-1mg)
1 ea of 5 mg (870624P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicaciones
lipidomics
tipo de lípido
coenzymes
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCC1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(CCCC)C=C2)C=C1)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]3OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]3O)N4C5=C(C(N)=NC=N5)N=C4)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C41H58N9O17P3S.3H3N/c1-4-5-7-26-10-14-28(15-11-26)48-49-29-16-12-27(13-17-29)8-6-9-32(52)71-21-20-43-31(51)18-19-44-39(55)36(54)41(2,3)23-64-70(61,62)67-69(59,60)63-22-30-35(66-68(56,57)58)34(53)40(65-30)50-25-47-33-37(42)45-24-46-38(33)50;;;/h10-17,24
Clave InChI
GJUKUGGDJXUDCR-FIGHZOJKSA-N
Categorías relacionadas
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)