Merck
870439C
Avanti
C18:2 anandamide phosphate
Avanti Research - A Croda Brand 870439C
Sinónimos:
linoleoyl ethanolamide phosphate (sodium salt)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H37NO5PNa
Número de CAS:
Peso molecular:
425.48
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (870439C-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 870439C
concentración
1 mg/mL (870439C-1mg)
tipo de lípido
bioactive lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)NCCOP(O)([O-])=O.[Na+]
Clave InChI
PVAGBVTWXZTXFO-NBTZWHCOSA-M
Categorías relacionadas
Descripción general
Anandamide is produced by the enzymatic hydrolysis of acyl phosphatidyl ethanolamides by phospholipase D.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Anandamide acts as a ligand for cannabinoid receptors. Anandamide possesses anti-inflammatory and analgesic properties. Its effect is regulated by cannabinoid CB1 and CB2 receptors.
Envase
5 mL Amber Screw Cap Bottle with Foil Bag Argon Overseal (870439C-1mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of linoleoyl ethanolamide
Wang X, et al.
Journal of Oleo Science, 62(6), 427-433 (2013)
Protective role of palmitoylethanolamide in contact allergic dermatitis
Petrosino S, et al.
Allergy, 65(6), 698-711 (2010)
Ocular hypotensive effect of oral palmitoyl-ethanolamide: a clinical trial
Gagliano C, et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 52(9), 6096-6100 (2011)
Anandamide receptors
Di Marzo V, et al.
Prostaglandins, Leukotrienes, and Essential Fatty Acids, 66(2-3), 377-391 (2002)