870312P
Avanti
16:0 DGS
Avanti Research™ - A Croda Brand 870312P, powder
Sinónimos:
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-succinate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 25 mg (870312P-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 870312P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COC(CCC(O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H72O8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-37(42)45-33-35(34-46-38(43)32-31-36(40)41)47-39(44)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h35H,3-34H2,1-2H3,(H,40,41)/t35-/m1/s1
Clave InChI
GNENAKXIVCYCIZ-PGUFJCEWSA-N
Aplicación
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)