870129C
Avanti
18:1 DBCO PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 870129C
Sinónimos:
18:1 DBCO PE, 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-dibenzocyclooctyl
About This Item
Productos recomendados
formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (870129C-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 870129C
concentración
10 mg/mL (870129C-25mg)
tipo de lípido
headgroup modified lipids
click reagents
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash