Documentos clave
870111O
Avanti
Trioctanoin
>99% (TLC), Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
Trioctanoin, 5β-cholanic acid-3α,7α,12α-triol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
oil
envase
package of 1 × 5 g
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
neutral lipids
neutral glycerides
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O(C(COC(=O)CCCCCCC)COC(=O)CCCCCCC)C(=O)CCCCCCC
Envase
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (870111O-5G)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
awg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)