Key Documents
867200O
Avanti
Squalene
new
from plant derived, sugarcane, Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
(6E,10E,14E,18E)-2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H50
Peso molecular:
410.72
Código UNSPSC:
12352211
Análisis
≥99% (TLC)
formulario
(neat oil)
envase
pkg of 1 × 100 mg (867200O-100MG)
pkg of 5 × 100 mg (867200O-500MG)
pkg of 5 × 200 mg (67200O-1G)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
mp
-75 °C (lit)
aplicaciones
vaccine development
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC=C(C)C
Descripción general
Squalene is a triterpene that is an intermediate in the cholesterol synthesis pathway . This product is a synthetic precursor to all steroids, including cholesterol, steroid hormones, and vitamin D.
Aplicación
adjuvants
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (867200O-100MG);5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (867200O-500MG);5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (867200O-1G)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable