Merck
860960P
Avanti
Trifunctional Sphingosine
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
N-diethylaminocoumarinacarbonyl photoclick sphingosine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H48N4O6
Número de CAS:
Peso molecular:
608.77
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
formulario
powder
envase
package of 1 × 100 μg
package of 1 × 250 μg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
click reagents
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@H](NC(OCC(C(C=CC(N(CC)CC)=C1)=C1O2)=CC2=O)=O)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCC3(N=N3)CCCC#C
Envase
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860960P-100UG)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860960P-250UG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable