860843P
Avanti
18:0(2S-OH) Sulfo GalCer
Avanti Research™ - A Croda Brand 860843P, powder
Sinónimos:
3-O-sulfo-D-galactosyl-β1-1′-N-[2"(S)-hydroxystearoyl]-D-erythro-sphingosine (ammonium salt), (synthetic)
About This Item
Productos recomendados
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (860843P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860843P
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available