860776P
Avanti
16:0 SB (DPSB)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
Dipalmitoyl-rac-glycero-3-sulfobetaine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
grupo funcional
(Sphingolipid)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(C[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)