Merck
860731P
Avanti
C16 Galactosyl (B) Dihydroceramide (d18:0/16:0)
Avanti Research - A Croda Brand (860731P), powder
Sinónimos:
D-galactosyl-ß -1,1′ N-palmitoyl- D-erythro-sphinganine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C40H79NO8
Número de CAS:
Peso molecular:
702.06
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Análisis
99% (TLC)
formulario
powder
envase
1 ea of 5 mg (860731P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand (860731P)
tipo de lípido
deuterated lipids
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@](CCCCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable