860686P
Avanti
15:0 SM(d18:1/15:0)-d9
Avanti Research™ - A Croda Brand (860686P), powder
Sinónimos:
N-pentadecanoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine-d9
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (330727P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand (860686P)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C38H77N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-37(41)36(35-46-47(43,44)45-34-33-40(3,4)5)39-38(42)32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h29,31,36-37,41H,6-28,30,32-35H2,1-5H3,(H-,39,42,43,44)/b31-29+/t36-,37+/m0/s1/i3D3,4D3,5D3
Clave InChI
LQINJRUGTUOHGS-FCYKJDIASA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)