Merck
860456P
Avanti
N-C16-deoxysphingosine
N-palmitoyl-1-deoxysphingosine (m18:1/16:0), powder
Sinónimos:
N-hexadecanoyl-1-deoxysphing-4-enine (m18:1/16:0); N-C16-1-deoxyCer; 110994
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H67NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
521.90
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (860456P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860456P
tipo de lípido
sphingolipids
bioactive lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860456P-1mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Sarah T Pruett et al.
Journal of lipid research, 49(8), 1621-1639 (2008-05-24)
"Sphingosin" was first described by J. L. W. Thudichum in 1884 and structurally characterized as 2S,3R,4E-2-aminooctadec-4-ene-1,3-diol in 1947 by Herb Carter, who also proposed the designation of "lipides derived from sphingosine as sphingolipides." This category of amino alcohols is now