Documentos clave
860130P
Avanti
GM1 Sphingosine (d18:1)
new
from synthetic
Sinónimos:
GM1 Ganglioside (Galb1,3GalNAcb1,4(Neu5Aca2,3)Galb1,4Glcb-Sphingosine(d18:1))
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C55H97N3O30
Peso molecular:
1280.36
Código UNSPSC:
12352211
origen biológico
synthetic
Análisis
≥99% (TLC)
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (860130P-1MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@@H](N)CO[C@@H]1OC(CO)[C@@H](O[C@@H]2OC(CO)[C@H](O[C@@H]3OC(CO)[C@H](O)C(O[C@@H]4OC(CO)[C@H](O)C(O)C4O)C3NC(C)=O)C(O[C@@]3(CC(O)[C@@H](NC(C)=O)C(O3)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O)C2O)C(O)C1O
Aplicación
Lipids research
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860130P-1MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable