Documentos clave
860091W
Avanti
C18:0 GD1a (d18:1/18:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
C18:0 disialoganglioside-GD1a (d18:1/18:0, diammonium salt)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C84H154N6O39
Número de CAS:
Peso molecular:
1872.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
methanol solution
envase
ampule of 1 × 1 mL
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C (−15°C to −25°C)
Envase
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860091W-100UG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)