857523P
Avanti
N-Tetradecanoyl-L-homoserine lactone
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
(S)-N-(2-Oxotetrahydrofuran-3-yl)tetradecanamide
About This Item
Productos recomendados
descripción
(S)-N-(2-Oxotetrahydrofuran-3-yl)tetradecanamide
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 10 mg (857523P-10MG)
pkg of 1 × 50 mg (857523P-50MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
bacterial lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C1OCC[C@@H]1NC(CCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C18H33NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17(20)19-16-14-15-22-18(16)21/h16H,2-15H2,1H3,(H,19,20)/t16-/m0/s1
Clave InChI
ZQAYHOXXVBVXPZ-INIZCTEOSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
857523P-10MG | 4061838814203 |
857523P-50MG | 4061838814210 |