Merck
850759C
Avanti
16:0-20:4 PE
1-palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Sinónimos:
1-hexadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PAPE; PE(16:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)); 110638
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C41H74NO8P
Número de CAS:
Peso molecular:
740.00
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (850759C-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 850759C
concentración
10 mg/mL (850759C-25mg)
tipo de lípido
cardiolipins
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C41H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-22-24-26-28-30-32-34-41(44)50-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)37-47-40(43)33-31-29-27-25-23-21-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17-18,20,22,26,28,39H,3-10,12,14-16,19,21,23-25,27,29-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/b13-11-,18-
Clave InChI
DRIVXEVMDWCWLI-CAQMIEAISA-N
Aplicación
16:0-20:4 PE has been used to determine its effect on oxidative burst in neutrophil granulocytes. It has also been used to determine its detergent solubility with equimolar concentration of sphingomyelin/cholesterol (SM/CHOL).
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850759C-25mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The oxidation state of phospholipids controls the oxidative burst in neutrophil granulocytes
Bluml S, et al.
Journal of Immunology, 181(6), 4347-4353 (2008)
Acyl chain unsaturation in PEs modulates phase separation from lipid raft molecules
Shaikh SR, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 311(3), 793-796 (2003)