850697P
Avanti
06:0 PE
1,2-dihexanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, powder
Sinónimos:
PE(6:0/6:0)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 25 mg (850697P-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850697P
tipo de lípido
cardiolipins
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCC)=O)COC(CCCCC)=O
InChI
1S/C17H34NO8P/c1-3-5-7-9-16(19)23-13-15(26-17(20)10-8-6-4-2)14-25-27(21,22)24-12-11-18/h15H,3-14,18H2,1-2H3,(H,21,22)/t15-/m1/s1
Clave InChI
PELYUHWUVHDSSU-OAHLLOKOSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- as a substrate for glycerophosphoethanolamine ethanolaminephosphodiesterase (GPE-EP) in specificity assay
- as a phosphoethanolamine (PE) standard in liquid chromatographic analysis of milk phospholipids
- as a phospholipid substrate to study the kinetic parameters for the glucose transporter type 4 (Glu4) mutants
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)