Merck
850526P
Avanti
Facade-TFA1
Facade-TFA1, powder
Sinónimos:
Tandem Facial Amphiphile-1; 4-((3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-bis(((2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-10,13-dimethylhex
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C101H170N2O46
Número de CAS:
Peso molecular:
2148.42
Código UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.25
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
mol peso
2148.42 g/mol
envase
pkg of 1 × 25 mg (850526P-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 850526P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@@H]1[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](C3)CC[C@@H]5[C@@H]4C[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H](O)[C@H]6O)[C@@]8(C)[C@H]5CC[C@@H]8C(CCC(N(C)CCCN(
Descripción general
Facade-TFA1/tandem facial amphiphiles (TFAs) consists of a pair of maltose-functionalized deoxycholate units. TFAs are long and can be readily produced in large quantities.
Tandem facial amphiphile (TFA) consists of a pair of maltose-functionalized deoxycholate units. It stabilizes membrane proteins.
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (850526P-25mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Facade is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Tandem facial amphiphiles for membrane protein stabilization
Chae PS, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(47), 16750-16752 (2010)